フォーム
beads
品質水準
自己発火温度
500 °F
melt index
(41-63 dg/min (190°C/2.16kg))
含みます
190-910 ppm inhibitor
組成
vinyl acetate, 40 wt. %
硬度
40 (Shore A-2, ASTM D 2240)
転移温度
Tg −40-−30 °C
Tm 110-120 °C
溶解性
toluene, THF, and MEK: soluble
SMILES記法
C=C.CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2.C2H4/c1-2-3-4(5)6;1-2/h2H,1,3H2,(H,5,6);1-2H2
InChI Key
DQXBYHZEEUGOBF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 凝集エネルギー密度、自由体積分率、および気体輸送特性の間の相関:この研究では、包装やバリア素材の用途で重要な、ガス透過性に影響するEVA材料の特性について探索しています(Kubica & Wolinska-Grabczyk, 2015)。
- EVAおよびその架橋類似物の熱的および機械的特性:この研究では、EVAの熱的および機械的特性に架橋が与える影響について調査しており、ポリマーを扱う材料科学者の興味を引く可能性があります(Wang & Deng, 2019)。
- Investigation of morphological, rheological, and mechanical properties of cyclic olefin copolymer/EVA blend films:この研究では、EVAとその他のポリマーのブレンド特性に焦点を合わせて、学術的な材料科学に役立つ知見を提供しています(Durmus et al., 2018)。
- Fabrication, characterization, and properties of EVA/magnetite nanocomposites:材料科学に関連して、この研究では、特性強化のためのマグネタイトナノ粒子のEVAへの組み込みについて議論しています(Ramesan, 2014)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
340502-250G:
340502-BULK:
340502-VAR:
資料
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
エレクトロスピニング技術による複雑な構造の作製について考察し、特に血管移植や組織工学の分野への応用について説明します。