Merck
446114
Sigma-Aldrich
Diethyl allylmalonate
95%
別名:
Allylmalonic acid diethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2CH(COOC2H5)2
CAS番号:
分子量:
200.23
Beilstein:
1709466
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
222-223 °C (lit.)
密度
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O4/c1-4-7-8(9(11)13-5-2)10(12)14-6-3/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3
InChI Key
GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
446114-BULK:
446114-VAR:
446114-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)