Merck
525855
Sigma-Aldrich
ジエチル アリルホスファート
98%
別名:
Allyl ethyl phosphate, Diethyl 2-propen-1-yl phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,100
¥12,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,100
About This Item
化学式:
H2C=CHCH2OP(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
194.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
45-46 °C (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphate
SMILES記法
CCOP(=O)(OCC)OCC=C
InChI
1S/C7H15O4P/c1-4-7-11-12(8,9-5-2)10-6-3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
InChI Key
GZNJJEODYYLYSA-UHFFFAOYSA-N
詳細
ジエチルリン酸アリルは、エタノールとPOCl3を反応させることによって調製できます。フリーラジカル重合を受けて難燃剤ポリマーであるポリDEAPを形成できます[1]
アプリケーション
DEAPは、ゴム材/ポリマー複合体の調製における難燃添加剤として使用できます。[2]シス-またはトランス-3-ビニル-β-ラクタム化合物[3]の立体選択的合成に使用したり、シリコーン基板上の両性表面の製作に使用したりすることもできます。[4]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
525855-VAR:
525855-BULK:
525855-5G:
525855-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Carbonylative [2+ 2] cycloaddition for the construction of ?-lactam skeleton with palladium catalyst.
Torii S, et al.
Tetrahedron Letters, 34(41), 6553-6556 (1993)
Modification of rubber wood with styrene in combination with diethyl allyl phosphate as the flame-retardant agent.
Devi RR, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 105(5), 2461-2467 (2007)
A new polymeric flame retardant additive for vinyl polymers.
Sundarrajan S, et al.
Indian J. Chem. A, 40(1), 41-45 (2001)
Ebru Akdoğan et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 89, 289-294 (2011-10-04)
Amphoteric surfaces were generated on silicone substrates via plasma polymerization technique using a single monomer; diethyl allyl phosphate (DAP). Surface characterization was performed by the means of contact angle titration and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. The surface of silicone