Merck
445193
Sigma-Aldrich
2-(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸
≥95.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
189.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0%
フォーム
solid
mp
111-114 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
OB(O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6BF3O2/c9-7(10,11)5-3-1-2-4-6(5)8(12)13/h1-4,12-13H
InChI Key
JNSBEPKGFVENFS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid can be used as a reactant:
  • In Suzuki-coupling reactions to prepare 2-trifluoromethyl aryl or heteroaryl derivatives.[1]
  • To synthesize 4-(2-trifluoromethyl)phenylpyrrolo[2,3-d]pyrimidine as a potential antagonist of corticotropin-releasing hormone.[2]
  • To prepare 2-nitro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid by nitration reaction.[3]
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
445193-VAR:
445193-BULK:
445193-10G:
445193-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Studies of palladium-catalyzed coupling reactions for preparation of hindered 3-arylpyrroles relevant to (-)-rhazinilam and its analogues
Ghosez L, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 79(11), 1827-1839 (2001)
Efficient synthetic approach to heterocycles possessing the 3, 3-disubstituted-2, 3-dihydrobenzofuran skeleton via diverse palladium-catalyzed tandem reactions
Szlosek-Pinaud M, et al.
Tetrahedron, 63(16), 3340-3349 (2007)
Functionalization of pyrrolo [2, 3-d] pyrimidine by palladium-catalyzed cross-coupling reactions
Tumkevicius, S and Dodonova, J
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 48(2), 258-279 (2012)