アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
135 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(CCCCCC)=C(/[H])CCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h7-8H,2-6,9-11H2,1H3,(H,13,14)/b8-7-
InChI Key
IJBFSOLHRKELLR-FPLPWBNLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
445029-1G:
445029-BULK:
445029-5G:
445029-VAR:
試験成績書(COA)