444014
1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-メチル-2-プロパノール
97%
別名:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxy-2-methylpropane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol, 1,1,1-Trifluoro-2-trifluoromethyl-2-propanol, 1,1-Bis(trifluoromethyl)ethanol, 2-Methylhexafluoro-2-propanol, Hexafluoro-tert-butanol, Hexafluoro-tert-butyl alcohol
サイズを選択してください
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
60-62 °C (lit.)
密度
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES記法
CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H4F6O/c1-2(11,3(5,6)7)4(8,9)10/h11H,1H3
InChI Key
FQDXJYBXPOMIBX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Ethyl zinc fluoroalkoxide complexes by using diethyl zinc[1].
- Vanadium-alkylidene complexes in the presence of hexane[2].
- 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propylperchlorate using NaH and dichlorine heptoxide in carbon tetrachloride[3].
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
444014-10G:
444014-5G:
444014-VAR:
444014-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック