Merck
442658
Sigma-Aldrich
エチニルフェロセン
97%
別名:
フェロセニルアセチレン, フェロセニルエチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HC≡CC5H4)Fe(C5H5)
CAS番号:
分子量:
210.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品442658は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
mp
50-54 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C#C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C7H5.C5H5.Fe/c1-2-7-5-3-4-6-7;1-2-4-5-3-1;/h1,3-6H;1-5H;
InChI Key
HFWSJSDVVFIFRS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
442658-1G-A:
442658-BULK-A:
442658-VAR-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gaulthier Rydzek et al.
ACS nano, 8(5), 5240-5248 (2014-04-18)
Simple preparation methods of chemically versatile and highly functionalizable surfaces remain rare and present a challenging research objective. Here, we demonstrate a simultaneous electropolymerization and electro-click functionalization process (SEEC) for one-pot self-construction of aniline- and naphthalene-based functional polymer films where