Merck
442585
Sigma-Aldrich
ペンタフルオロフェニルマグネシウムブロミド 溶液
0.5 M in diethyl ether
別名:
(Perfluorophenyl)magnesium bromide, 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylmagnesium bromide, Bromo(pentafluorophenyl)magnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥33,200
¥33,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥33,200
About This Item
化学式:
C6F5MgBr
CAS番号:
分子量:
271.27
Beilstein:
3611565
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥33,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
密度
0.861 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c([Mg]Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6F5.BrH.Mg/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;;/h;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
AXQVMJIDNDRSFM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
遷移金属イオン抽出剤のリガンドとして新規のアルソン酸とアルシン酸の合成[1]、およびポリフルオロアリ-ルアルキルスルフィドの合成[2]に用いられます。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
442585-BULK-A:
442585-100ML-A:4548173151595
442585-VAR-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of Fluorine Chemistry, 73, 73-73 (1995)
Solvent Extr. Ion Exch., 14, 417-417 (1996)