Merck
441325
Sigma-Aldrich
ベンゼン-D6
99.6 atom % D
別名:
重水素化ベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D6
CAS番号:
分子量:
84.15
Beilstein:
1905426
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
同位体純度
99.6 atom % D
包装
pk of 10 × 0.75 mL
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
密度
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
441325-BULK:
441325-0.75ML:
441325-5PAK:
441325-.5PAK:
441325-1PAK:4548173151076
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zachariah M Norman et al.
ACS nano, 8(7), 7513-7521 (2014-06-25)
We report the evolution of electrical transport and grain size during the sintering of thin films spin-cast from soluble phosphine and amine-bound, chloride-terminated cadmium selenide nanocrystals. Sintering of the nanocrystals occurs in three distinct stages as the annealing temperature is
Xiaoyong Lu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 19(9), 14292-14303 (2014-09-13)
Gated molecular encapsulations, with baskets of type 1, are postulated to occur by the mechanism in which solvent molecule penetrates the inner space of 1, through one of its apertures, while the residing guest simultaneously departs the cavity. In the
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Ursula J Williams et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(43), 16197-16206 (2014-08-26)
The trivalent compound K[Ce[N(SiHMe2)2]4] was synthesized and oxidized, providing a convenient route to the reported cerium(IV) compound Ce[N(SiHMe2)2]4. Protonolysis reactions of Ce[N(SiHMe2)2]4 with tert-butanol, substituted benzyl alcohols, and 2,6-diphenylphenol yielded the neutral tetravalent compounds Ce(O(t)Bu)4(py)2, Ce2(OCH2C6R5)8(thf)2 (R = Me, F)