Merck
440949
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1,1′-biphenyl
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(-C6H4SO2C6H4Cl)2
CAS番号:
分子量:
503.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
278-280 °C (lit.)
官能基
chloro
sulfone
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C24H16Cl2O4S2/c25-19-5-13-23(14-6-19)31(27,28)21-9-1-17(2-10-21)18-3-11-22(12-4-18)32(29,30)24-15-7-20(26)8-16-24/h1-16H
InChI Key
OZUNPRDEUXITBO-UHFFFAOYSA-N
詳細
4,4′-Bis[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1,1′-biphenyl is a sulfur containing organic building block. It is useful for organic synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
440949-100G:
440949-25G:
440949-BULK:
440949-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)