Merck
440515
Sigma-Aldrich
(S)-4-tert-Butyl-2-oxazolidinone
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO2
CAS番号:
分子量:
143.18
Beilstein:
1099836
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]21/D −16°, c = 6 in ethanol
mp
118-120 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C7H13NO2/c1-7(2,3)5-4-10-6(9)8-5/h5H,4H2,1-3H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI Key
WKUHGFGTMLOSKM-RXMQYKEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
不斉合成に用いられる汎用性の高い不斉補助剤です。最新の総説についてはAldrichimica Actaをご覧ください[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
440515-1G:
440515-250MG:
440515-BULK:
440515-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)