Merck
715522
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-N,N'-ジメチル-1,2-ジフェニルエタン-1,2-ジアミン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,900
¥14,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20N2
CAS番号:
分子量:
240.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D +17.0°, c = 0.5 in chloroform
mp
48-53 °C
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
CN[C@@H]([C@H](NC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H20N2/c1-17-15(13-9-5-3-6-10-13)16(18-2)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-18H,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
InChI Key
BTHYVQUNQHWNLS-HZPDHXFCSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
715522-100MG:
715522-BULK:
715522-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)