Merck
379212
Sigma-Aldrich
ヘキサメチルジシラザン
Hexamethyldisilazane
ReagentPlus®, 99.9%
別名:
1,1,1,3,3,3-ヘキサメチルジシラザン, HMDS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥5,840
100 ML
¥13,300
¥5,840
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥5,840
100 ML
¥13,300
About This Item
化学式:
(CH3)3SiNHSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
161.39
Beilstein:
635752
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥5,840
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99.9%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
125 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
InChI Key
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ヘキサメチルジシラザン(HDMS)は有機ケイ素化合物です。HDMSは無色の液体で、有機合成や有機金属化学において試薬や前駆体として用いられています。また、半導体デバイス用薄膜作製のためのゾル-ゲル前駆体としても使用されます。[1] [2]
アプリケーション
ヘキサメチルジシラザンは、以下の用途に使用できます:
  • 多層量子ドット発光ダイオードを作製するための前駆体として 。[1]
  • 有機薄膜トランジスタの誘電体表面の修飾 。[3]
  • エポキシ樹脂上の超疎水性コーティングの作製 。[4]
  • アルコールおよびフェノールのシリル化。[2]
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
52.5 °F - closed cup
引火点(℃)
11.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
379212-100ML:
379212-BULK:
379212-25ML:
379212-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
G Chiavari et al.
Journal of chromatography. A, 922(1-2), 235-241 (2001-08-07)
Alpha-amino acids were pyrolysed at 600 degrees C in the presence of hexamethyldisilazane (HMDS) and the formed volatile products were analysed on line by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, norleucine, methionine, phenylalanine yielded principally the trimethylsilyl
A simple and efficient room temperature silylation of diverse functional groups with hexamethyldisilazane using CeO2 nanoparticles as solid catalysts
Nagaraj Anbu, et al
Molecular Catalysis, 474, 110357-110357 (2019)
D F Bray et al.
Microscopy research and technique, 26(6), 489-495 (1993-12-15)
Three different drying methods, critical-point drying (CPD), Peldri II, and hexamethyldisilazane (HMDS), were compared using representative animal (rat kidney, trachea, duodenum, lung, and red blood cells) and plant (leaves from ten species of monocotyledons and dicotyledons) specimens. All three drying
Hexamethyldisilazane-mediated full-solution-processed inverted quantum dot-light-emitting diodes
Yan Fu, et al.
Journal of Materials Chemistry, 5, 522-526 (2017)
Ar/HMDS Plasma Jet as a Tool for Superhydrophobic Coatings on Epoxy Resin
Jingang Wang, et al.
Nanotechnology, IEEE Transactions, 50, 1867-1874 (2022)
資料
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
半導体デバイス作製に非常に重要な材料である窒化シリコン(SiNx)のALD用前駆体化合物について解説いただきました。
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
すべて表示
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー