Merck
43916
Sigma-Aldrich
Allyltris(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)stannane
~90%
別名:
Allyltris(1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl)stannane, Tris(1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl)allyltin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,670
¥35,670
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,670
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H17F27Sn
CAS番号:
分子量:
901.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥35,670
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
~90%
品質水準
フォーム
liquid
密度
1.670 g/mL at 25 °C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Sn](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)CC=C
InChI
1S/3C6H4F9.C3H5.Sn/c3*1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15;1-3-2;/h3*1-2H2;3H,1-2H2;
InChI Key
TXGLPKAFRITSKI-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Product of Fluorous Technologies, Inc. Protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; and 5,777,126
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
43916-BULK-F:
43916-1G-F:
43916-VAR-F:
43916-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)