Merck
160458
Sigma-Aldrich
N,N′-(1,3-Phenylene)dimaleimide
97%
別名:
1,1′-(1,3-Phenylene)bis[1H -pyrrole-2,5-dione], 1,3-Bismaleimidobenzene, 1,3-Phenylenebismaleimide, 1-[3-(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)phenyl]pyrrole-2,5-dione, N ,N ′-1,3-Phenylenebismaleimide, N ,N -m -Phenylene dimaleimide, m -Phenylenebismaleimide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥11,500
¥11,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥11,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H8N2O4
CAS番号:
分子量:
268.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥11,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
mp
198-201 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1C=CC(=O)N1c2cccc(c2)N3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C14H8N2O4/c17-11-4-5-12(18)15(11)9-2-1-3-10(8-9)16-13(19)6-7-14(16)20/h1-8H
InChI Key
IPJGAEWUPXWFPL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
160458-100G:
160458-BULK:
160458-VAR:
160458-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)