Merck
436925
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)furfural
97%
別名:
5-(4-Bromophenyl)-2-furancarboxaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7BrO2
CAS番号:
分子量:
251.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
152-155 °C (lit.)
官能基
aldehyde
bromo
SMILES記法
Brc1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C11H7BrO2/c12-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(7-13)14-11/h1-7H
InChI Key
QRTAOOSYSVHQGT-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-(4-Bromophenyl)furfural is an aromatic aldehyde. Oxone oxidation of 5-(4-bromophenyl)furfural has been reported to afford γ-keto carboxylic acid.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
436925-VAR:
436925-5G:
436925-1G:
436925-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Benjamin R Travis et al.
Organic letters, 5(7), 1031-1034 (2003-03-28)
[reaction: see text] A highly efficient, mild, and simple protocol is presented for the oxidation of aldehydes to carboxylic acids utilizing Oxone as the sole oxidant. Direct conversion of aldehydes in alcoholic solvents to their corresponding ester products is also