Merck
436208
Sigma-Aldrich
ステアリン酸ビニル
contains 20 ppm MEHQ as inhibitor, 95%
別名:
Vinyl octadecanoate, Vinyl stearate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)16CO2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
310.51
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
フォーム
solid
含みます
20 ppm MEHQ as inhibitor
bp
385 °C (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
密度
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC=C
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h4H,2-3,5-19H2,1H3
InChI Key
AFSIMBWBBOJPJG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
436208-VAR:
436208-250G:
436208-BULK:
436208-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eunae Cho et al.
Scientific reports, 6, 23740-23740 (2016-03-30)
Amphiphilic cyclodextrins have been synthesized with self-acylating reaction using vinyl esters in dimethylformamide. In the present study no base, catalyst, or enzyme was used, and the structural analyses using thin layer chromatography, nuclear magnetic resonance spectroscopy and mass spectrometry show