アッセイ
≥98% (GC)
メーカー/製品名
Wacker Chemie AG
bp
254 °C/1013 hPa (lit.)
溶解性
H2O: slightly soluble 1 g/L at 20 °C
密度
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OC=C
InChI
1S/C14H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h4H,2-3,5-13H2,1H3
InChI Key
GLVVKKSPKXTQRB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
257.0 °F
引火点(℃)
125 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
10896-167KG:
10896-25KG:
10896-VAR:
10896-1KG:
10896-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック