Merck
436089
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-6-(トリフルオロメチル)ベンズアルデヒド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CF3)CHO
CAS番号:
分子量:
192.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
密度
1.432 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
Fc1cccc(c1C=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-7-3-1-2-6(5(7)4-13)8(10,11)12/h1-4H
InChI Key
FAKUGVHRTLCKHB-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde participates in the synthesis of 2-amino-5-trifluoromethylquinazoline.[1]
アプリケーション
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde may be employed for the synthesis of diaryl ether, 2-(3,5-dimethoxyphenoxy)-6-(trifluoromethyl)- benzonitrile[2] and substituted benzo[b]thiophene-2-carboxylates.[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
436089-VAR:
436089-5G:
436089-BULK:
436089-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 2-Aminoquinazolines from ortho-Fluorobenzaldehydes.
Hynes JB and Campbell JP.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 34(2), 385-387 (1997)
Synthesis of Phloroglucinol Monoaryl Ethers.
Sherwood AM, et al.
Synthesis, 44, 1208-1212 (2012)
Tetrahedron Letters, 33, 7499-7499 (1992)