アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
145-148 °C (lit.)
官能基
aldehyde
chloro
SMILES記法
Cc1nn(c(Cl)c1C=O)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H9ClN2O/c1-8-10(7-15)11(12)14(13-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
InChI Key
DKZPJLZXLKAMDO-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- 5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde hydrazone[1]
- N1-((5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylene)thiosemicarbazone[1]
- pyrazole derivatives, which were pharmacologically evaluated for analgesic (tail flick) and anti-inflammatory (based on carrageenan-induced paw edema) activities[4]
- N′-[(5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4- yl)methylene] 2/4-substituted hydrazides[5]
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
433853-BULK:
433853-1G:
433853-5G:
433853-VAR:
アクティブなフィルタ