Merck
432148
Sigma-Aldrich
フッ化ツリウム(III)
anhydrous, powder, 99.99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TmF3
CAS番号:
分子量:
225.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.99%
形状
powder
反応適合性
core: thulium
reagent type: catalyst
SMILES記法
F[Tm](F)F
InChI
1S/3FH.Tm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
  • ガラスドーピングに使用
  • オキシフルオライドガラスセラミックスの中間IR放射の増進に使用
Used to improve ultraviolet and visible upconversion fluorescence in fluorinated glasses.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
432148-1G:
432148-5G-PW:
432148-5G:
432148-VAR:
432148-BULK:
432148-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Advanced Materials Research, 1-2, 101-101 (1994)
R Peslin et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 80(6), 2198-2203 (1996-06-01)
Specific airway resistance (sRaw) measured by body plethysmography without conditioning of the inspired air to BTPS exhibits a strong frequency dependence related to the fact that the warming and wetting of the gas in the airways is not instantaneous (R.
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.