Merck
429910
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-6-ヨード安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥33,880
¥33,880
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥33,880
About This Item
化学式:
FC6H3(I)CO2H
CAS番号:
分子量:
266.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥33,880
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
mp
123-126 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
iodo
SMILES記法
OC(=O)c1c(F)cccc1I
InChI
1S/C7H4FIO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
CYCXAPWOBWWNRK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid is loose white crystal. It can be synthesized by using 2-amino-6-fluorobenzoic acid as the starting material.[1]
アプリケーション
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid may be used for the synthesis of fluoro-substituted benzoyl chlorides.[2] It may be used for the one-pot regioselective synthesis of isocoumarins.[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
429910-1G:
429910-VAR:
429910-BULK:
429910-5G:4548173993980
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 2-fluoro-6-iodobenzoic acid.
Zhao H-Y, et al.
Chemical Reagents, 11, 028-028 (2010)
Peri fluoro steric effects: syntheses and comparative acid-catalyzed isomerization of the 8-, 9-, and 11-fluoro-1, 2, 3, 4-tetrahydro-7, 12-dimethylbenz [a] anthracenes to exo methylene tautomers.
Witiak DT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(2), 345-352 (1988)
Regioselective One-Pot Synthesis of Isocoumarins and Phthalides from 2-Iodobenzoic Acids and Alkynes by Temperature Control.
Kumar MR, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 355(16), 3221-3230 (2013)