Merck
429279
Sigma-Aldrich
ナイロン-6/12
pellets
別名:
ヘキサメチレンジアミン-1,12-ドデカン二酸ポリマー, ポリ(ヘキサメチレンドデカンジアミド)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C12H22O4 · C6H16N2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
摩擦抵抗
6 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
フォーム
pellets
含みます
lubricant
硬度
114 (Rockwell R, DAM, ASTM D 785)
mp
218 °C (lit.)
溶解性
strong proton donor solvents, acetic acid and phenols: soluble
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.C6H16N2/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;7-5-3-1-2-4-6-8/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);1-8H2
InChI Key
ZMUCVNSKULGPQG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
General purpose thermoplastic polyamide.
Fibers for textiles, brushes and sutures cable sheathing and tubing and bearings, cams, gears and casings for tools and appliances.
特徴および利点
広い温度範囲において固くて強く、非常に強靭で耐薬品性および耐摩耗性があります。高温では強酸と強塩基に攻撃されます。 塩素と過酸化水素によって酸化されます。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)