Merck
609617
Sigma-Aldrich
2,4-Diamino-15N2-6-nitrotoluene solution
30% in H2O, 98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H915N2NO2
分子量:
169.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 15N
濃度
30% in H2O
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+2
SMILES記法
Cc1c([15NH2])cc([15NH2])cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H9N3O2/c1-4-6(9)2-5(8)3-7(4)10(11)12/h2-3H,8-9H2,1H3/i8+1,9+1
InChI Key
DFZSBQYOXAUYCB-IOOOXAEESA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)