Merck
181145
Sigma-Aldrich
ナイロン-6/12
pellets, 2 mm
別名:
ヘキサメチレンジアミン-1,12-ドデカン二酸ポリマー, ポリ(ヘキサメチレンドデカンジアミド)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C12H22O4 · C6H16N2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
pellets
粒径
2 mm
mp
218 °C (lit.)
転移温度
Tm 218 °C
Tg 46 °C
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.C6H16N2/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;7-5-3-1-2-4-6-8/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);1-8H2
InChI Key
ZMUCVNSKULGPQG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
181145-250G:
181145-BULK:
181145-VAR:
181145-500G:
試験成績書(COA)