Merck
427616
Sigma-Aldrich
Trimethyl borate-11B
99 atom % 11B, 98% (CP)
別名:
Methyl borate-11B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)311B
CAS番号:
分子量:
104.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 11B
アッセイ
98% (CP)
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
密度
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
depleted
SMILES記法
COB(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
InChI Key
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
17.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-8 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
427616-1G:
427616-BULK:
427616-VAR:
427616-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L V Angelova et al.
Soft matter, 11(25), 5060-5066 (2015-06-02)
Viscoelastic, gel-like, polymeric dispersions (HVPDs) can be prepared by crosslinking polyols with borax or boric acid in water under alkaline conditions. Rheologically similar HVPDs have been prepared in organic liquids containing no water or hydroxylic groups through crosslinking partially or