Merck
601586
Sigma-Aldrich
ホウ酸-10B
95 atom % 10B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H310BO3
CAS番号:
分子量:
61.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % 10B
品質水準
密度
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M-1
SMILES記法
O[10B](O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H/i1-1
InChI Key
KGBXLFKZBHKPEV-BJUDXGSMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
601586-5G:4548173368498
601586-VAR:
601586-25G:4548173368481
601586-BULK:
試験成績書(COA)