Merck
427500
Sigma-Aldrich
メチル 4-イミダゾールカルボキシラート
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2O2
CAS番号:
分子量:
126.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
154-156 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-9-5(8)4-2-6-3-7-4/h2-3H,1H3,(H,6,7)
InChI Key
DVLGIQNHKLWSRU-UHFFFAOYSA-N
詳細
Methyl 4-imidazolecarboxylate is an alkyl ester of imidazole carboxylic acid.
アプリケーション
Methyl 4-imidazolecarboxylate was used as a starting material in the synthesis of 1-(3-prop-1-enyl)-imidazole-4-carboxyaldehyde[1] and osmium(2,2′-bipyridyl)2(methyl 4-imidazolcarboxylate)dichloride.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
427500-250MG:
427500-BULK:
427500-1G:
427500-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
PQQ-sGDH Bioelectrodes Based on Os-Complex Modified Electrodeposition Polymers and Carbon Nanotubes.
Chen X, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 161(3), H3058-H3063 (2014)
Visualisation of the local bio-electrocatalytic activity in biofuel cell cathodes by means of redox competition scanning electrochemical microscopy (RC-SECM).
Karnicka K, et al.
Electrochemical Communications, 9(8), 1998-2002 (2007)