Merck
423823
Sigma-Aldrich
硝酸テトラアンミンパラジウム(II) 溶液
10 wt. % in H2O, 99.99%
別名:
テトラアンミンジニトラトパラジウム, テトラアンミンパラジウムジニトラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥36,900
¥36,900
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥36,900
About This Item
化学式:
Pd(NH3)4(NO3)2
CAS番号:
分子量:
298.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥36,900
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.99%
フォーム
liquid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
濃度
10 wt. % in H2O
密度
1.03 g/mL at 25 °C
SMILES記法
N.N.N.N.[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.4H3N.Pd/c2*2-1(3)4;;;;;/h;;4*1H3;/q2*-1;;;;;+2
InChI Key
WIDMMNCAAAYGKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
硝酸テトラアンミンパラジウム(II)溶液は、パラジウム前駆体として、以下の調製に使用できます。
  • ヘプタン酸から1-ヘキセンへの脱カルボニル化用のPd/C触媒。
  • ギ酸分解用のPd/Al2O3触媒。
  • 水中でのトリクロサンの脱ハロゲン化用Pd/CNT触媒。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
423823-BULK:
423823-VAR:
423823-10G:
423823-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J P Berry
Journal of submicroscopic cytology, 19(1), 53-56 (1987-01-01)
Palladium salt has been used for some time in experimental therapy protocols; with this in mind, we carried out a study of the effect of tetramine dichloro-palladium (soluble salt) upon kidney cells. Using an electron microprobe, we were able to
J Ma
The Journal of general physiology, 102(6), 1031-1056 (1993-12-01)
The effects of ruthenium red and the related compounds tetraamine palladium (4APd) and tetraamine platinum (4APt) were studied on the ryanodine activated Ca2+ release channel reconstituted in planar bilayers with the immunoaffinity purified ryanodine receptor. Ruthenium red, applied at submicromolar