Merck
422592
Sigma-Aldrich
Dilithium tetrabromonickelate(II) solution
0.5 M in THF
別名:
Lithium tetrabromonickelate(II) solution, di-Lithium tetrabromonickelate(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li2NiBr4
CAS番号:
分子量:
392.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
フォーム
liquid
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
濃度
0.5 M in THF
bp
67 °C
密度
1.065 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li+].[Li+].Br[Ni--](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.2Li.Ni/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChI Key
AVJDNPHXGKKFIA-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
磁気共鳴造影剤の位置選択的合成に用いる触媒
以下の用途に用いる試薬です。
  • (-)-ガロカテキンの位置選択的合成
  • ATP模倣体の合成
  • 不飽和エポキシドとの反応
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
422592-BULK:
422592-100ML:4548173302829
422592-800ML:4548173302836
422592-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)