Merck
69236
Supelco
Dimethyl azelate
analytical standard
別名:
Dimethyl nonanedioate, Methyl azelate, Nonanedioic acid dimethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCO(CH2)7COOCH3
CAS番号:
分子量:
216.27
Beilstein:
1710125
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
156 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
69236-BULK:
69236-VAR:
69236-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.