Merck
422312
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸セリウム
19-23% Ce basis
別名:
セリウムトリフラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cen(CF3SO3) x H2O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
反応適合性
core: cerium
reagent type: catalyst
濃度
19-23% Ce
SMILES記法
O.[Ce+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Ce.H2O/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI Key
WETFAJNJKMKTDE-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
高位置選択的かつ高立体選択的にエポキシドを開環する効率の高い触媒です。[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
422312-VAR:
422312-10G:
422312-1G:
422312-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Iranpoor, N. et al.
Synthetic Communications, 28, 347-347 (1998)