425664
別名:
ジスプロシウム(III)トリフラート, トリス(トリフラト)ジスプロシウム
425664-5G
¥21,600
出荷予定日2025年3月30日
1 of 10
Sigma-Aldrich
430595
トリフルオロメタンスルホン酸イッテルビウム(III)
425745
トリフルオロメタンスルホン酸イットリウム(III)
430609
トリフルオロメタンスルホン酸ランタン(III)
425672
エルビウム(III) トリフルオロメタンスルホナート
418218
スカンジウム(III)トリフラート
298158
硝酸ジスプロシウム(III) 水和物
212903
塩化テルビウム(III) 六水和物
416703
アセナフチレン
289264
酸化ジスプロシウム(III)
425699
ホルミウム(III)トリフルオロメタンスルホナート
98%
core: dysprosiumreagent type: catalystreaction type: Ring-Opening Polymerization
[Dy+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
1S/3CHF3O3S.Dy/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
XSVCYDUEICANRJ-UHFFFAOYSA-K
無機触媒
触媒
遷移金属触媒
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
425664-5G: 425664-25G: 425664-BULK: 425664-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Quantum dots (QDs): Semiconductor nanoparticles with diverse applications including displays, lighting, and biomedical imaging.