Merck
422037
Sigma-Aldrich
DBE-3
別名:
二塩基酸エステル混合物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥5,480
¥5,480
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥5,480
About This Item
化学式:
CH3O2C(CH2)nCO2CH3 (n=3,4)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥5,480
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
品質水準
詳細
mixture of dimethyl adipate and dimethyl glutarate
フォーム
liquid
自己発火温度
698 °F
expl. lim.
8 %
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
215-225 °C (lit.)
密度
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CCCC(=O)OC.COC(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4.C7H12O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-6H2,1-2H3;3-5H2,1-2H3
InChI Key
FSCIDASGDAWVED-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Product of Invista
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F
引火点(℃)
102 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
422037-1KG:
422037-1L:
422037-VAR:
422037-4L:
422037-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)