安全性情報
8.14659
Sigma-Aldrich
Dimethyl glutarate
for synthesis
別名:
Dimethyl glutarate, Pentanedioic acid dimethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3-OOC-(CH2)3-COO-CH3
CAS番号:
分子量:
160.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
214-277-2
NACRES:
NA.22
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
蒸気圧
0.13 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
365 °C
有効性
8191 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-7.9 % (v/v)
動粘度
2.5 cSt(25 °C)
bp
210-215 °C/1013 hPa
mp
-37 °C
転移温度
flash point 107 °C
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)C(=O)CCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体