蒸気圧
0.3 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
自己発火温度
689 °F
expl. lim.
8.5 %
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
密度
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
DBE-4 can be used as an intermediate in the preparation of 1,4-butanediol, γ-butyrolactone, tetrahydrofuran and itaconic acid.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
112755-BULK:
112755-5G:
112755-100G:
112755-500G:
112755-VAR:
112755-5KG:
試験成績書(COA)