Merck
245720
Sigma-Aldrich
アジピン酸ジエチル
ReagentPlus®, 99%
別名:
NSC 19160, NSC 3363, ヘキサン二酸1,6-ジエチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥4,640
500 G
¥6,070
¥4,640
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥4,640
500 G
¥6,070
About This Item
化学式:
C2H5OCO(CH2)4COOC2H5
CAS番号:
分子量:
202.25
Beilstein:
1780035
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥4,640
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
mp
−20-−19 °C (lit.)
密度
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-13-9(11)7-5-6-8-10(12)14-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
脂肪酸エステルであるアジピン酸ジエチル(DEA)は、アジピン酸およびエタノールをエステル化して生成されます。DEAは可塑剤として使用できます。[1][2]
アプリケーション
DEAはオリゴアジパミドの合成に使用でき、この物質は保護コーティングに使用するためにパーフルオロポリエーテルネットワークで層化できます。[3]DEAは、水およびトルエンベースの配合物の浸透気化に用いるエチレンクロロトリフルオロエチレンコポリマー(ECTFE)ベースの膜の開発において、可塑剤としても使用できます。[4][5]
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
245720-VAR:
245720-500G:
245720-100G:
245720-BULK:
245720-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pickering emulsions for skin decontamination
Salerno A, et al.
Toxicology in vitro, 34, 45-54 (2016)
Differential determination of plasticizers and organophosphorus flame retardants in residential indoor air in Japan
Takeuchi S, et al.
Environmental Science and Pollution Research International, 25(8), 7113-7120 (2018)
Characterization of microporous ECTFE membrane after exposure to different liquid media and radiation
Yao N, et al.
Journal of Membrane Science , 532(8), 89-104 (2017)
Oligoamide grafted with perfluoropolyether blocks: A potential protective coating for stone materials
Cao Y, et al.
Progress in Organic Coatings, 111(8), 164-174 (2017)
Preparation and characterization of ECTFE solvent resistant membranes and their application in pervaporation of toluene/water mixtures
Simone S, et al.
Separation and Purification Technology, 90(8), 147-161 (2012)