Merck
421642
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Acetyl-4-benzyl-2-oxazolidinone
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥17,500
¥17,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥17,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13NO3
CAS番号:
分子量:
219.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +110°, c = 1 in methanol
mp
104-106 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
CC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO3/c1-9(14)13-11(8-16-12(13)15)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-8H2,1H3/t11-/m0/s1
InChI Key
YMVGXIZVSPMNPD-NSHDSACASA-N
アプリケーション
不斉合成に用いられる汎用の不斉補助剤です[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
421642-BULK:
421642-5G:
421642-1G:
421642-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)