Merck
458775
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H15NO3
CAS番号:
分子量:
233.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
光学活性
[α]20/D +97°, c = 1 in ethanol
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
44-46 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-2-12(15)14-11(9-17-13(14)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3/t11-/m0/s1
InChI Key
WHOBYFHKONUTMW-NSHDSACASA-N
アプリケーション
不斉合成に用いられる汎用の不斉補助剤です
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
458775-5G:
458775-VAR:
458775-1G:
458775-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)