The Ludox products have an average particle size range of 7nm to 22nm. Please see the Ludox product comparison table below:
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
詳細
colloidal
品質水準
フォーム
viscous liquid
濃度
30 wt. % suspension in H2O
表面積
~215 m2/g
pH
8.2
密度
1.21 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
420808-VAR:
420808-18L:
420808-4L:4548173940564
420808-1L:4548173940557
420808-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック