Merck
175579
Sigma-Aldrich
トリエトキシメチルシラン
99%
別名:
メチルトリエトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥4,400
250 G
¥6,800
¥4,400
単価¥7,110割引38%
販売中詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥4,400
250 G
¥6,800
About This Item
化学式:
CH3Si(OC2H5)3
CAS番号:
分子量:
178.30
Beilstein:
1742453
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,400
単価¥7,110割引38%
販売中詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
11 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.383 (lit.)
bp
141-143 °C (lit.)
密度
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](C)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-5-8-11(4,9-6-2)10-7-3/h5-7H2,1-4H3
InChI Key
CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリエトキシメチルシランは、以下の調製に使用できるオルガノシランです。
  • 選択性、安定性およびリサイクル性などの面で優れた特性を有する酸化触媒。[1]
  • ニトロアレーンの官能基選択的水素化に使用できるハイドロゲル不均一性白金触媒。[2]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
175579-250G:
175579-1KG:
175579-50G:
175579-VAR:
175579-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Silia Cat TEMPO: An Effective and Useful Oxidizing Catalyst
Michaud A, et al.
Organic Process Research & Development, 11(4), 766-768 (2007)
A new class of heterogeneous platinum catalysts for the chemoselective hydrogenation of nitroarenes
Pandarus V, et al.
advanced synthesis and catalysis, 353(8), 1306-1316 (2011)
A new class of heterogeneous platinum catalysts for the chemoselective hydrogenation of nitroarenes
Pandarus V, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(8), 1306-1316 (2011)
Yueer Yan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(34), 12161-12170 (2015-07-16)
A clear and deep understanding of zeolite crystallization with the addition of organosilane is desirable for the reasonable design and preparation of hierarchical zeolites. Herein, the effects of different organosilanes on zeolite crystallization were systematically studied. It was found that