安全性情報
ERMFD100
シリカ、コロイド状
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥59,100
¥59,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥59,100
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥59,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Silica, colloidal has been used as a reference standard in the quantitative determination of silica nanoparticles in food using dynamic light scattering inductively coupled plasma mass spectrometry (DLS-ICP-MS).[1]
アナリシスノート
For more information please see:
ERMFD100
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ERMFD100-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Production of reference materials for the detection and size determination of silica nanoparticles in tomato soup
Grombe R, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 406(16), 3895-3907 (2014)
Margarida Bastos et al.
Biophysical journal, 94(6), 2128-2141 (2007-11-23)
The energetics and partition of two hybrid peptides of cecropin A and melittin (CA(1-8)M(1-18) and CA(1-7)M(2-9)) with liposomes of different composition were studied by time-resolved fluorescence spectroscopy, isothermal titration calorimetry, and surface plasmon resonance. The study was carried out with