Merck
420204
Sigma-Aldrich
2-メチル-2-フェニルプロピルマグネシウムクロリド 溶液
0.5 M in diethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥18,200
¥18,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥18,200
About This Item
化学式:
C6H5C(CH3)2CH2MgCl
CAS番号:
分子量:
192.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
密度
0.766 g/mL at 25 °C
官能基
phenyl
SMILES記法
CC(C)(C[Mg]Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13.ClH.Mg/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;/h4-8H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
BXKYFONHSSFLKR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-27.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
420204-800ML:4548173148274
420204-BULK:
420204-VAR:
420204-100ML:4548173148267
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1