Merck
550213
Sigma-Aldrich
2,2-ジメチルプロピルマグネシウムクロリド 溶液
1.0 M in diethyl ether
別名:
ネオペンチルマグネシウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥128,000
¥128,000
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥128,000
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH2MgCl
CAS番号:
分子量:
130.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥128,000
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
品質水準
濃度
1.0 M in diethyl ether
密度
0.771 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C5H11.ClH.Mg/c1-5(2,3)4;;/h1H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ZPEDJLDBSQDLEI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Rieke®Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
550213-BULK:
550213-100ML:4548173168913
550213-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)