Merck
417246
Sigma-Aldrich
ジメチル亜鉛 溶液
1.0 M in heptane
別名:
Dimethylzinc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2Zn
CAS番号:
分子量:
95.46
Beilstein:
3587195
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
濃度
1.0 M in heptane
bp
44-46 °C
密度
0.724 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Zn]C
InChI
1S/2CH3.Zn/h2*1H3;
InChI Key
AXAZMDOAUQTMOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジメチル亜鉛[Zn(CH3)2]は、メチル化有機化合物およびメチル基を有する有機金属化合物を合成するためのメチル化剤です。また、空気やTHFの存在下でのラジカル付加反応により、アリルアミン、アルコキシアミン、ジアルキルヒドラジンからそれぞれアミノアルコール、オキシム、およびヒドラゾンを合成する際の試薬として使われています。
ジメチル亜鉛は、プロパルギル酸アミンの合成に使用されるジ有機亜鉛試薬および求核試薬です。
アプリケーション
ジメチル亜鉛溶液は以下の用途に使用できます:
  • 触媒としてニッケルとともにアルキン類と反応させると、ピリジン誘導体の立体選択的なC−2アルケニル化およびジアルケニル化を触媒し、モノアルケニル化された化合物を生成する用途に
  • ジルコニウムテトライソプロポキシド存在下のワンポット3成分カップリング反応により、アルデヒド類と2-メトキシアニリンとを用いたエナンチオ選択的なアルキル第2級アミンおよびアラルキル第二級アミンを合成する際の試薬として
  • 銅/キラルジホスフィン触媒存在下でのフルオロアルキル化ピルビン酸塩のメチル化反応のメチル化試薬として
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
417246-BULK:
417246-50ML:4548173940472
417246-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kohsuke Aikawa et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 14, 576-582 (2018-04-07)
The catalytic asymmetric methylation of fluoroalkylated pyruvates is shown with dimethylzinc as a methylating reagent in the presence of a copper catalyst bearing a chiral phosphine ligand. This is the first catalytic asymmetric methylation to synthesize various α-fluoroalkylated tertiary alcohols
Formation of transient dimethylzinc, dimethylcadmium, and dimethyllead species via methylation of zinc (2+), cadmium (2+), and lead (2+) by a trans-dimethylcobalt complex
Witman MW and Weber JH
Inorganic Chemistry, 16(10), 2512-2515 (1977)
Tito Akindele et al.
Accounts of chemical research, 42(2), 345-355 (2008-12-31)
Developments in modern organic synthesis owe much to the field of radical chemistry. Mild reaction conditions, high selectivity, good functional group tolerance and high product yield are features that have made reactions involving radical species indispensable tools for synthetic chemists.
Dimethylzinc-mediated alkynylation of imines
Lorenzo Z et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71, 1558-1562 (2006)
Diethylzinc
Georges-Pierre and E
Synlett, 1937-1938 (2014)