フォーム
pellets
melt index
3.9 g/10 min (210°C)
組成
ethylene, 27 mol %
硬度
104 (Rockwell M, ASTM D 785)
不純物
<0.7% polymerized vinyl acetate
転移温度
Tm 191 °C (DSC peak)
Tg 72 °C
溶解性
DMSO, water/n-propanol (1:1), and phenol: soluble
密度
1.2 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C=C.OC=C
InChI
1S/C2H4O.C2H4/c1-2-3;1-2/h2-3H,1H2;1-2H2
InChI Key
UFRKOOWSQGXVKV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
414077-100G:
414077-BULK:
414077-VAR:
414077-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック