スキップする
190837
ポリ(1-ビニルピロリドン-co-酢酸ビニル) 溶液
average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)), 50 wt. % in isopropanol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 g
在庫fromŽsìŽs‘å’¬368
¥15,600
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
¥15,600
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
mol wt
average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide))
feature
hydrophobic
concentration
50 wt. % in isopropanol
density
0.958 g/mL at 25 °C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C=C.O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
InChI key
FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
General description
∼1:2.4 mole ratio of VP:VA
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
482048418420418412
description
average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)), 50 wt. % in isopropanol
description
-
description
average Mw 170,000-250,000, powder
description
average Mw 90,000-145,000, powder
density
0.958 g/mL at 25 °C
density
1.036 g/mL at 25 °C
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
concentration
50 wt. % in isopropanol
concentration
-
concentration
-
concentration
-
mol wt
average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide))
mol wt
-
mol wt
average Mw 170,000-250,000
mol wt
average Mw 90,000-145,000
feature
hydrophobic
feature
-
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
66.2 °F
flash_point_c
19 °C
適用法令
第4類:引火性液体 + 第二石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
190837-500G:4548174020500 + 190837-BULK: + 190837-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)