Merck
P8136
Sigma-Aldrich
ポリビニルアルコール
87-90% hydrolyzed, average mol wt 30,000-70,000
別名:
PVA, PVAl, PVOH, Poly(Ethenol)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH2CHOH-]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
NACRES:
NA.21
品質水準
形状
powder
分子量
average mol wt 30,000-70,000
粘度
4-6 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
溶解性
H2O: soluble
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI Key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリ(ビニルアルコール)は以下のことに使用されています。
  • ウシ胚のin vitroでの生成(IVP)
  • 卵母細胞の回収、およびin vitroでの成熟
  • 基本培地の高分子成分
生物化学的/生理学的作用
ポリ(ビニルアルコール)(PVA)は、水に可溶性のポリヒドロキシポリマーです。PVAは、高度の機械的強度、生体適合性を有し、そして無毒性であることが知られています。したがって、医用インプラント材料として利用されています。酢酸ビニルをポリ(酢酸ビニル)に重合させ、次にこれを加水分解するとPVAが形成されます。その応用例は、薬物送達システム、創傷被覆材、透析膜、人工皮膚、外科的修復、および心血管系デバイスにおいて認められます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P8136-250G:
P8136-VAR:
P8136-BULK:
P8136-1KG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Structure and applications of poly (vinyl alcohol) hydrogels produced by conventional crosslinking or by freezing/thawing methods
Biopolymers PVA Hydrogels Anionic Polymerisation Nanocomposites, 37-65 (2000)
In Vitro Developmental Competence of In Vitro-Matured Bovine Oocytes Fertilized and Cultured in Completely Defined Media
Keskintepe L and Brackett BG
Biology of Reproduction, 55, 333-339 (1996)
Birth of Piglets Derived from Porcine Zygotes Cultured in a Chemically Defined Medium
Yoshioka K, et al.
Biology of Reproduction, 66(1), 112?119-112?119 (2002)
Nanostructured poly(vinyl alcohol)/bioactive glass and poly(vinyl alcohol)/chitosan/bioactive glass hybrid scaffolds for biomedical applications
Mansur HS and Costa HS
Chemical Engineering Journal, 137, 72-83 (2008)
C Wrenzycki et al.
Human reproduction (Oxford, England), 16(5), 893-901 (2001-05-02)
Assisted reproduction technologies have made great progress during the last 15 years in most mammalian species, including humans. Growing evidence indicates that bovine pre-implantation development is a superior model for investigating early human development than the mouse. The purpose of