Merck
412171
Sigma-Aldrich
トリメチルプロパンエトキシレートトリアクリレート
average Mn ~692, contains 100 ppm MEHQ as inhibitor
別名:
トリメチロールプロパンエトキシラート(14/3 EO/OH)トリアクリラート, トリメチロールプロパンエトキシラート(7/3 EO/OH)トリアクリラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH2]3CC2H5
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
分子量
average Mn ~692
含みます
100 ppm MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
密度
1.102 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCC(COCCOC(=O)C=C)(COCCOC(=O)C=C)COCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C21H32O9/c1-5-18(22)28-12-9-25-15-21(8-4,16-26-10-13-29-19(23)6-2)17-27-11-14-30-20(24)7-3/h5-7H,1-3,8-17H2,4H3
InChI Key
MTPIZGPBYCHTGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
412171-BULK:
412171-VAR:
412171-1L:
412171-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)