Merck
407577
Sigma-Aldrich
トリメチロールプロパンプロポキシラートトリアクリラート
average Mn ~644
別名:
Propoxylated trimethylolpropane triacrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥15,600
¥15,600
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥15,600
About This Item
化学式:
[H2C=CHCO2(C3H6O)nCH2]3CC2H5
CAS番号:
分子量:
644.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥15,600
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
分子量
average Mn ~644
含みます
500 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.46
密度
1.051 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCC(COCCCOC(=O)C=C)(COCCCOC(=O)C=C)COCCCOC(=O)C=C
InChI Key
NCNNNERURUGJAB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
407577-250ML:
407577-VAR:
407577-100ML:
407577-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)